N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300999-1G
APOSPC300999-1GEA 452 EUR InStock
APOSPC300999-1G
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamothioyl}benzamide
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Formule: C₁₅H₁₀BrF₃N₂O₂S
MW: 419,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630106
Numéro CAS: 2244085-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité