4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3009M-1G
APOSPC3009M-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC3009M-1G
4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride 97%
4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₉H₉F₃N₂O₂
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236670
Numéro CAS: 40700-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité