Methyl 2-(3-fluorophenoxy)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301017-1G
APOSPC301017-1GEA 310 EUR InStock
APOSPC301017-1G
Methyl 2-(3-fluorophenoxy)propanoate
Methyl 2-(3-fluorophenoxy)propanoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₃
MW: 198,191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16042155
Numéro CAS: 1247636-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité