Ethyl (4-bromo-2-fluoro-5-methylphenoxy)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301018-1G
APOSPC301018-1GEA 310 EUR InStock
APOSPC301018-1G
Ethyl (4-bromo-2-fluoro-5-methylphenoxy)acetate
Ethyl (4-bromo-2-fluoro-5-methylphenoxy)acetate
Formule: C₁₁H₁₂BrFO₃
MW: 291.114 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31725299
Numéro CAS: 2270912-77-9
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSPC301018-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité