(2-Fluoro-5-methylphenoxy)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301023-1G
APOSPC301023-1GEA 248 EUR InStock
APOSPC301023-1G
(2-Fluoro-5-methylphenoxy)acetic acid
(2-Fluoro-5-methylphenoxy)acetic acid
Formule: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20429669
Numéro CAS: 1394793-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité