Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Benzyloxy)-1-fluoro-4-methylbenzene

Fournisseur: Apollo Scientific

PC301024-1G
APOSPC301024-1GEA 198 EUR InStock
APOSPC301024-1G
2-(Benzyloxy)-1-fluoro-4-methylbenzene
2-(Benzyloxy)-1-fluoro-4-methylbenzene


Formule: C₁₄H₁₃FO
MW: 216,251 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405675
Numéro CAS: 1260881-29-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité