4-Ethoxy-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302024-1G
APOSPC302024-1GEA 1630 EUR InStock
APOSPC302024-1G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₇ClF₂O₃S
MW: 256,654 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054226
Numéro CAS: 1432129-18-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité