3-Fluoro-4-methoxycinnamic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302055-1G
APOSPC302055-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC302055-1G
3-Fluoro-4-methoxycinnamic acid 97%
3-Fluoro-4-methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₉FO₃
MW: 196,175 g/mol
Point de fusion: 227…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03002809
Numéro CAS: 713-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité