4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302101-1G
APOSPC302101-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSPC302101-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₁₁H₁ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201027
Numéro CAS: 1373920-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité