3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302201-1G
APOSPC302201-1GEA 348 EUR InStock
APOSPC302201-1G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₆OS
MW: 284,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652427
Numéro CAS: 1240256-92-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité