4-Fluoro-3,5-dimethylcinnamic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302215-1G
APOSPC302215-1GEA 574 EUR InStock
APOSPC302215-1G
4-Fluoro-3,5-dimethylcinnamic acid 97%
4-Fluoro-3,5-dimethylcinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₁FO₂
MW: 194,202 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832376
Numéro CAS: 1429551-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité