4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302217-1G
APOSPC302217-1GEA 112 EUR InStock
APOSPC302217-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₇F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201073
Numéro CAS: 1373920-75-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité