2-Methoxy-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302255-1G
APOSPC302255-1GEA 348 EUR InStock
APOSPC302255-1G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)aniline 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)aniline
Formule: C₇H₈F₅NOS
MW: 249,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652485
Numéro CAS: 1211587-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité