3-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302267-1G
APOSPC302267-1GEA 192 EUR InStock
APOSPC302267-1G
3-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
3-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₈F₂O₃
MW: 214,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06205319
Numéro CAS: 630424-87-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité