5,6-Difluorooxindole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Difluoroindolin-2-one
PC3025-1G
APOSPC3025-1GEA 97.3 EUR InStock
APOSPC3025-1G
5,6-Difluorooxindole 95+%
5,6-Difluorooxindole
Formule: C₈H₅F₂NO
MW: 169,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075216
Numéro CAS: 71294-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité