3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302510-1G
APOSPC302510-1GEA 171 EUR InStock
APOSPC302510-1G
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025376
Numéro CAS: 916420-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité