3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302542-1G
APOSPC302542-1GEA 118 EUR InStock
APOSPC302542-1G
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115837
Numéro CAS: 1259985-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité