4-Ethoxy-2-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302585-1G
APOSPC302585-1GEA 119 EUR InStock
APOSPC302585-1G
4-Ethoxy-2-fluoroaniline 98%
4-Ethoxy-2-fluoroaniline
Formule: C₈H₁₀FNO
MW: 155.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053973
Numéro CAS: 470702-37-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité