5-Fluoro-2-methoxy-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302622-1G
APOSPC302622-1GEA 116 EUR InStock
APOSPC302622-1G
5-Fluoro-2-methoxy-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂FNO₃
MW: 213,21 g/mol
Point de fusion: 251 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05227952
Numéro CAS: 603105-80-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité