5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302625-1G
APOSPC302625-1GEA 159 EUR InStock
APOSPC302625-1G
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116047
Numéro CAS: 1039365-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité