3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302711-1G
APOSPC302711-1GEA 203 EUR InStock
APOSPC302711-1G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄ClF₄N
MW: 237,581 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23795330
Numéro CAS: 1431329-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité