4-Fluoro-2-methylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302751-1G
APOSPC302751-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC302751-1G
4-Fluoro-2-methylbenzamide 98%
4-Fluoro-2-methylbenzamide
Formule: C₈H₈FNO
MW: 153,154 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116010
Numéro CAS: 886501-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité