4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302784-1G
APOSPC302784-1GEA 203 EUR InStock
APOSPC302784-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13196586
Numéro CAS: 1206593-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité