4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302786-1G
APOSPC302786-1GEA 144 EUR InStock
APOSPC302786-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₃
MW: 235,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660287
Numéro CAS: 886502-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité