2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl alcohol
PC302795-1G
APOSPC302795-1GEA 308 EUR InStock
APOSPC302795-1G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl alcohol 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl alcohol
Formule: C₇H₆ClF₅OS
MW: 268,83 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201048
Numéro CAS: 1373920-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité