3-[4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302825-1G
APOSPC302825-1GEA 230 EUR InStock
APOSPC302825-1G
3-[4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid 97%
3-[4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₄
MW: 264,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398561
Numéro CAS: 1261587-75-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité