3-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302841-1G
APOSPC302841-1GEA 256 EUR InStock
APOSPC302841-1G
3-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
3-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrFO
MW: 219,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025370
Numéro CAS: 916420-50-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité