3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302849-1G
APOSPC302849-1GEA 229 EUR InStock
APOSPC302849-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄NO
MW: 219,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783227
Numéro CAS: 1352999-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité