4-Chloro-2-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
PC302862-1G
APOSPC302862-1GEA 159 EUR InStock
APOSPC302862-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁ClFNO₃
MW: 247,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687211
Numéro CAS: 1706418-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité