4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302868-1G
APOSPC302868-1GEA 159 EUR InStock
APOSPC302868-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetonitrile 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₉ClFNO
MW: 213,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687187
Numéro CAS: 1323966-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité