4-Fluoro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
PC302877-1G
APOSPC302877-1GEA 229 EUR InStock
APOSPC302877-1G
4-Fluoro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
4-Fluoro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉F₄NO₃
MW: 267,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687192
Numéro CAS: 1435806-18-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité