2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302925-1G
APOSPC302925-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC302925-1G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832312
Numéro CAS: 1017778-66-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité