3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302965-1G
APOSPC302965-1GEA 237 EUR InStock
APOSPC302965-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215,172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025374
Numéro CAS: 916420-56-9
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité