4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303079-1G
APOSPC303079-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC303079-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239,579 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660246
Numéro CAS: 886500-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité