4-n-Butoxy-2,6-difluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Butoxy-2,6-difluoroaniline
PC303126-1G
APOSPC303126-1GEA 271 EUR InStock
APOSPC303126-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluoroaniline 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluoroaniline
Formule: C₁₀H₁₃F₂NO
MW: 201,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201028
Numéro CAS: 1373920-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité