2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303133-1G
APOSPC303133-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC303133-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₈H₈F₃NO₂
MW: 207,15 g/mol
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832304
Numéro CAS: 131395-23-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité