3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC303166-1G
APOSPC303166-1GEA 300 EUR InStock
APOSPC303166-1G
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅Cl₂F₃O
MW: 257.037 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18394788
Numéro CAS: 1261645-17-3
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSPC303166-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité