3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303187-1G
APOSPC303187-1GEA 1120 EUR InStock
APOSPC303187-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₂Cl₂F₄O₂S
MW: 297,054 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054231
Numéro CAS: 1706461-25-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité