2,3-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303198-1G
APOSPC303198-1GEA 788 EUR InStock
APOSPC303198-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
2,3-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₃S
MW: 242,628 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17282234
Numéro CAS: 1341660-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité