2,3-Difluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303199-1G
APOSPC303199-1GEA 788 EUR InStock
APOSPC303199-1G
2,3-Difluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
2,3-Difluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₂S
MW: 226,628 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054217
Numéro CAS: 1698682-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité