2-Methoxy-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303221-1G
APOSPC303221-1GEA 866 EUR InStock
APOSPC303221-1G
2-Methoxy-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
2-Methoxy-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClF₅O₃S₂
MW: 332,696 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054237
Numéro CAS: 1706447-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité