2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303245-1G
APOSPC303245-1GEA 1020 EUR InStock
APOSPC303245-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₂FO₃S
MW: 259,082 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054219
Numéro CAS: 1706430-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité