2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303247-1G
APOSPC303247-1GEA 1020 EUR InStock
APOSPC303247-1G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₅ClF₆O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054227
Numéro CAS: 1706439-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité