3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303248-1G
APOSPC303248-1GEA 1640 EUR InStock
APOSPC303248-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃BrClF₃O₃S
MW: 339,514 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054230
Numéro CAS: 1706446-78-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité