3-Ethoxy-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303250-1G
APOSPC303250-1GEA 1020 EUR InStock
APOSPC303250-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₇ClF₂O₃S
MW: 256,654 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24284208
Numéro CAS: 1552934-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité