2-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303262-1G
APOSPC303262-1GEA 1280 EUR InStock
APOSPC303262-1G
2-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClF₆O₂S₂
MW: 320,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054234
Numéro CAS: 1706447-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité