2-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303263-1G
APOSPC303263-1GEA 1280 EUR InStock
APOSPC303263-1G
2-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
2-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClF₅O₂S₂
MW: 316,696 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054235
Numéro CAS: 1706458-82-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité