3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303270-1G
APOSPC303270-1GEA 1630 EUR InStock
APOSPC303270-1G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₂F₅O₂S₂
MW: 337,115 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054236
Numéro CAS: 1706462-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité