6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303287-1G
APOSPC303287-1GEA 406 EUR InStock
APOSPC303287-1G
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzoic acid 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29277475
Numéro CAS: 1980050-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité