3,6-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303316-1G
APOSPC303316-1GEA 290 EUR InStock
APOSPC303316-1G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 97%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
MW: 183,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18395261
Numéro CAS: 1261760-73-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité